Merck
ENA341291207
Enamine
N-(5-aminopyridin-2-yl)benzamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
213.24
MDL番号:
mp
140-142
Iupac Name
N-(5-amino-2-pyridinyl)benzamide
Inchi Code
1S/C12H11N3O/c13-10-6-7-11(14-8-10)15-12(16)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H,13H2,(H,14,15,16)
InChI Key
PMCJOARICUKEBF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-86309
Melting Point
140-142
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-86309