Merck
ENA341291171
Enamine
methyl({1-[3-(pyridin-4-yl)phenyl]ethyl})amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
212.29
MDL番号:
Iupac Name
N-methyl-1-[3-(4-pyridinyl)phenyl]ethanamine
Inchi Code
1S/C14H16N2/c1-11(15-2)13-4-3-5-14(10-13)12-6-8-16-9-7-12/h3-11,15H,1-2H3
InChI Key
QMZDQXMZRTWWMX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-86163
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-86163
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)