Merck
ENA341291029
Enamine
1-{6-chloroimidazo[2,1-b][1,3]thiazol-5-yl}ethan-1-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
202.66
MDL番号:
Iupac Name
1-(6-chloroimidazo[2,1-b][1,3]thiazol-5-yl)ethanol
Inchi Code
1S/C7H7ClN2OS/c1-4(11)5-6(8)9-7-10(5)2-3-12-7/h2-4,11H,1H3
InChI Key
PNSGXXCGFMEHNT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-83869
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-83869
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)