Merck
ENA341290991
Enamine
2,2,2-trifluoroethane-1-sulfonamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
163.12
MDL番号:
mp
97-99
Iupac Name
2,2,2-trifluoroethanesulfonamide
Inchi Code
1S/C2H4F3NO2S/c3-2(4,5)1-9(6,7)8/h1H2,(H2,6,7,8)
InChI Key
JATIGRDCWBXQRA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-80382
Melting Point
97-99
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-80382
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)