Merck
ENA341290665
Enamine
2-chloro-N-[(2-nitrophenyl)methyl]acetamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
228.63
MDL番号:
mp
92.5-94.5
Iupac Name
2-chloro-N-(2-nitrobenzyl)acetamide
Inchi Code
1S/C9H9ClN2O3/c10-5-9(13)11-6-7-3-1-2-4-8(7)12(14)15/h1-4H,5-6H2,(H,11,13)
InChI Key
NNYYDXQBQQLMSH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-48503
Melting Point
92.5-94.5
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-48503
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)