Merck
ENA341290654
Enamine
6-chloro-N1-(propan-2-yl)benzene-1,2-diamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
184.67
MDL番号:
Iupac Name
3-chloro-N~2~-isopropyl-1,2-benzenediamine
Inchi Code
1S/C9H13ClN2/c1-6(2)12-9-7(10)4-3-5-8(9)11/h3-6,12H,11H2,1-2H3
InChI Key
YIILUJIILCYFNQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-45082
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-45082