Merck
ENA336956424
Enamine
2-methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1,5-benzodiazepine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
162.23
MDL番号:
mp
97-98
Iupac Name
2-methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1,5-benzodiazepine
Inchi Code
1S/C10H14N2/c1-8-6-7-11-9-4-2-3-5-10(9)12-8/h2-5,8,11-12H,6-7H2,1H3
InChI Key
MLRIWPUOMFICTR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-85783
Melting Point
97-98
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-85783