Merck
ENA336956423
Enamine
2-methyl-2-[(phenylcarbamoyl)amino]propanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
222.24
MDL番号:
mp
165-166
Iupac Name
N-(anilinocarbonyl)-2-methylalanine
Inchi Code
1S/C11H14N2O3/c1-11(2,9(14)15)13-10(16)12-8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,1-2H3,(H,14,15)(H2,12,13,16)
InChI Key
IKHKWJPAZFLNAR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-85782
Melting Point
165-166
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-85782
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)