Merck
ENA336956391
Enamine
3-chloro-2-[(4-methylphenyl)sulfanyl]aniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
249.76
MDL番号:
Iupac Name
3-chloro-2-[(4-methylphenyl)sulfanyl]aniline
Inchi Code
1S/C13H12ClNS/c1-9-5-7-10(8-6-9)16-13-11(14)3-2-4-12(13)15/h2-8H,15H2,1H3
InChI Key
SNUKATAODXKQMW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-85693
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-85693
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)