Merck
ENA336956351
Enamine
4-ethoxybutan-1-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
118.18
MDL番号:
Iupac Name
4-ethoxy-1-butanol
Inchi Code
1S/C6H14O2/c1-2-8-6-4-3-5-7/h7H,2-6H2,1H3
InChI Key
QRUOTIJTSNETKW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-85576
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-85576