Merck
ENA336956305
Enamine
3-(propan-2-ylsulfanyl)-1H-1,2,4-triazol-5-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
158.23
MDL番号:
Iupac Name
3-(isopropylsulfanyl)-1H-1,2,4-triazol-5-ylamine
Inchi Code
1S/C5H10N4S/c1-3(2)10-5-7-4(6)8-9-5/h3H,1-2H3,(H3,6,7,8,9)
InChI Key
BRYMYSNVAZLFNM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-85491
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-85491