Merck
ENA336955823
Enamine
3-{[(2,2-dimethylpropyl)carbamoyl]amino}benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
250.3
MDL番号:
Iupac Name
3-{[(neopentylamino)carbonyl]amino}benzoic acid
Inchi Code
1S/C13H18N2O3/c1-13(2,3)8-14-12(18)15-10-6-4-5-9(7-10)11(16)17/h4-7H,8H2,1-3H3,(H,16,17)(H2,14,15,18)
InChI Key
OGNNPDLSNPDATO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-84354
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-84354
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)