Merck
ENA336955789
Enamine
3-ethoxy-N-propylspiro[3.5]nonan-1-amine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
261.84
MDL番号:
Iupac Name
3-ethoxy-N-propylspiro[3.5]nonan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C14H27NO.ClH/c1-3-10-15-12-11-13(16-4-2)14(12)8-6-5-7-9-14;/h12-13,15H,3-11H2,1-2H3;1H
InChI Key
UQPAWGHKANXQNK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-85712
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-85712