Merck
ENA333559572
Enamine
3-ethoxy-2,2-dimethyl-N-propylcyclobutan-1-amine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
221.77
MDL番号:
Iupac Name
3-ethoxy-2,2-dimethyl-N-propylcyclobutanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H23NO.ClH/c1-5-7-12-9-8-10(13-6-2)11(9,3)4;/h9-10,12H,5-8H2,1-4H3;1H
InChI Key
SDARXVKHUDCDBM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-83840
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-83840
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)