Merck
ENA333559346
Enamine
4-amino-3-phenylbutan-1-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
165.24
MDL番号:
Iupac Name
4-amino-3-phenyl-1-butanol
Inchi Code
1S/C10H15NO/c11-8-10(6-7-12)9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10,12H,6-8,11H2
InChI Key
BKZXXZZHXOYACN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-83910
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-83910