Merck
ENA333559261
Enamine
1-(1,4-dimethylpiperazin-2-yl)ethan-1-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
157.26
MDL番号:
Iupac Name
1-(1,4-dimethyl-2-piperazinyl)ethanamine
Inchi Code
1S/C8H19N3/c1-7(9)8-6-10(2)4-5-11(8)3/h7-8H,4-6,9H2,1-3H3
InChI Key
DGHRACQMCWVBQD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-83904
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-83904