Merck
ENA333559106
Enamine
3-(2,2,2-trifluoroethoxy)benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
220.15
MDL番号:
mp
105-106
Iupac Name
3-(2,2,2-trifluoroethoxy)benzoic acid
Inchi Code
1S/C9H7F3O3/c10-9(11,12)5-15-7-3-1-2-6(4-7)8(13)14/h1-4H,5H2,(H,13,14)
InChI Key
VWFMHRHEAZGJBM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-83656
Melting Point
105-106
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-83656