Merck
ENA333558884
Enamine
N-methoxy-N-methylprop-2-enamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
115.13
MDL番号:
Iupac Name
N-methoxy-N-methylacrylamide
Inchi Code
1S/C5H9NO2/c1-4-5(7)6(2)8-3/h4H,1H2,2-3H3
InChI Key
IAAVEAHABZTBNK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-83416