Merck
ENA333558871
Enamine
(2-ethylphenyl)methanamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
135.21
MDL番号:
Iupac Name
(2-ethylphenyl)methanamine
Inchi Code
1S/C9H13N/c1-2-8-5-3-4-6-9(8)7-10/h3-6H,2,7,10H2,1H3
InChI Key
JPYXQNWIQIBLJT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-83352
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-83352
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)