Merck
ENA333558634
Enamine
3-amino-1-(4-chlorophenyl)pyrrolidin-2-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
210.66
MDL番号:
mp
79-82
Iupac Name
3-amino-1-(4-chlorophenyl)-2-pyrrolidinone
Inchi Code
1S/C10H11ClN2O/c11-7-1-3-8(4-2-7)13-6-5-9(12)10(13)14/h1-4,9H,5-6,12H2
InChI Key
ALMOVYPHTUAJRX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-82874
Melting Point
79-82
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-82874
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)