Merck
ENA333558565
Enamine
4-[(cyclopentyloxy)methyl]aniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
191.27
MDL番号:
Iupac Name
4-[(cyclopentyloxy)methyl]aniline
Inchi Code
1S/C12H17NO/c13-11-7-5-10(6-8-11)9-14-12-3-1-2-4-12/h5-8,12H,1-4,9,13H2
InChI Key
PJOKBXNWJFKWSX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-82756
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-82756