Merck
ENA333557833
Enamine
2-(thiophen-2-yl)propanenitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
137.21
MDL番号:
Iupac Name
2-(2-thienyl)propanenitrile
Inchi Code
1S/C7H7NS/c1-6(5-8)7-3-2-4-9-7/h2-4,6H,1H3
InChI Key
QTOABKRIUPTTPQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-81979
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)