Merck
ENA333557581
Enamine
4-(2-methylmorpholin-4-yl)aniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
192.26
MDL番号:
Iupac Name
4-(2-methyl-4-morpholinyl)phenylamine
Inchi Code
1S/C11H16N2O/c1-9-8-13(6-7-14-9)11-4-2-10(12)3-5-11/h2-5,9H,6-8,12H2,1H3
InChI Key
QCCWJOTYPKCPHH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-81632
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-81632