Merck
ENA333557272
Enamine
2-cyclohexylazepane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
181.32
MDL番号:
Iupac Name
2-cyclohexylazepane
Inchi Code
1S/C12H23N/c1-3-7-11(8-4-1)12-9-5-2-6-10-13-12/h11-13H,1-10H2
InChI Key
ISIMDFSUERBKBJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-79727
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-79727
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)