Merck
ENA333557174
Enamine
1-phenyl-2-(trifluoromethoxy)ethan-1-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
206.16
MDL番号:
Iupac Name
1-phenyl-2-(trifluoromethoxy)ethanol
Inchi Code
1S/C9H9F3O2/c10-9(11,12)14-6-8(13)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8,13H,6H2
InChI Key
KBEAWYBOFPLQSZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-81834
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-81834
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)