Merck
ENA332673240
Enamine
2,3-dihydro-1-benzothiophen-3-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
151.23
MDL番号:
Iupac Name
2,3-dihydro-1-benzothiophen-3-amine
Inchi Code
1S/C8H9NS/c9-7-5-10-8-4-2-1-3-6(7)8/h1-4,7H,5,9H2
InChI Key
DNIHSQRMUDUEQZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-80507
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-80507
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)