Merck
ENA332673196
Enamine
2,3-dimethylthiomorpholine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
131.24
MDL番号:
Iupac Name
2,3-dimethylthiomorpholine
Inchi Code
1S/C6H13NS/c1-5-6(2)8-4-3-7-5/h5-7H,3-4H2,1-2H3
InChI Key
OSKSVESWLSCULX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-80665
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)