Merck
ENA332673061
Enamine
2-amino-1-cyclopentylethan-1-ol hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
165.66
MDL番号:
mp
207-213
Iupac Name
2-amino-1-cyclopentylethanol hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H15NO.ClH/c8-5-7(9)6-3-1-2-4-6;/h6-7,9H,1-5,8H2;1H
InChI Key
NHDCVMBMAOXRMB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-80579
Melting Point
207-213
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-80579
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)