Merck
ENA332673052
Enamine
N-(2-formylthiophen-3-yl)acetamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
169.2
MDL番号:
mp
71-72
Iupac Name
N-(2-formyl-3-thienyl)acetamide
Inchi Code
1S/C7H7NO2S/c1-5(10)8-6-2-3-11-7(6)4-9/h2-4H,1H3,(H,8,10)
InChI Key
MVVJMHXGMCIHNE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-80533
Melting Point
71-72
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-80533
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)