Merck
ENA332672873
Enamine
4-ethyl-2-methylpyrimidine-5-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
166.18
MDL番号:
mp
163-164
Iupac Name
4-ethyl-2-methyl-5-pyrimidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H10N2O2/c1-3-7-6(8(11)12)4-9-5(2)10-7/h4H,3H2,1-2H3,(H,11,12)
InChI Key
XQRXSIZGVKLXKW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-80353
Melting Point
163-164
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-80353
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)