Merck
ENA332672752
Enamine
2,4,5-trimethylbenzene-1-sulfonamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
199.27
MDL番号:
mp
176-177
Iupac Name
2,4,5-trimethylbenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C9H13NO2S/c1-6-4-8(3)9(5-7(6)2)13(10,11)12/h4-5H,1-3H3,(H2,10,11,12)
InChI Key
JEUPYYVSBPSDCH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-79292
Melting Point
176-177
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-79292
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)