Merck
ENA332672709
Enamine
1-benzyl-N-methylpiperidin-3-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
204.32
MDL番号:
Iupac Name
1-benzyl-N-methyl-3-piperidinamine
Inchi Code
1S/C13H20N2/c1-14-13-8-5-9-15(11-13)10-12-6-3-2-4-7-12/h2-4,6-7,13-14H,5,8-11H2,1H3
InChI Key
XYFAEHZVQWTOPH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-45374
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-45374
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)