Merck
ENA332672534
Enamine
7-bromo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
229.07
MDL番号:
Iupac Name
7-bromo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepine
Inchi Code
1S/C9H9BrO2/c10-7-2-3-8-9(6-7)12-5-1-4-11-8/h2-3,6H,1,4-5H2
InChI Key
AZCHNKNSOZJHSH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-39342
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-39342
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)