Merck
ENA332672289
Enamine
2-chloro-N-ethyl-N-[1-(4-fluorophenyl)ethyl]acetamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
243.71
MDL番号:
Iupac Name
2-chloro-N-ethyl-N-[1-(4-fluorophenyl)ethyl]acetamide
Inchi Code
1S/C12H15ClFNO/c1-3-15(12(16)8-13)9(2)10-4-6-11(14)7-5-10/h4-7,9H,3,8H2,1-2H3
InChI Key
WUXJUKPVASWMNM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-47932
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-47932
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)