Merck
ENA332672208
Enamine
2,2-dimethyl-1,4-oxazepane hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
165.66
MDL番号:
Iupac Name
2,2-dimethyl-1,4-oxazepane hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H15NO.ClH/c1-7(2)6-8-4-3-5-9-7;/h8H,3-6H2,1-2H3;1H
InChI Key
FYKKRGFPBCKTRR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-80106
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-80106
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)