Merck
ENA332672050
Enamine
2-[1-(morpholin-4-yl)cyclopentyl]acetic acid hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
249.74
MDL番号:
Iupac Name
[1-(4-morpholinyl)cyclopentyl]acetic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H19NO3.ClH/c13-10(14)9-11(3-1-2-4-11)12-5-7-15-8-6-12;/h1-9H2,(H,13,14);1H
InChI Key
IIWHAJXKMRSKQA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-79504
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-79504