Merck
ENA332671978
Enamine
1-benzyl-5-methylpiperidin-3-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
203.28
MDL番号:
Iupac Name
1-benzyl-5-methyl-3-piperidinone
Inchi Code
1S/C13H17NO/c1-11-7-13(15)10-14(8-11)9-12-5-3-2-4-6-12/h2-6,11H,7-10H2,1H3
InChI Key
LQHLLGBMPQNQLJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-78902
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-78902
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)