Merck
ENA332671919
Enamine
N-cyclohexylpiperazine-1-sulfonamide hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
283.82
MDL番号:
Iupac Name
N-cyclohexyl-1-piperazinesulfonamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H21N3O2S.ClH/c14-16(15,13-8-6-11-7-9-13)12-10-4-2-1-3-5-10;/h10-12H,1-9H2;1H
InChI Key
WSUBJWJDYJTQLY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-76819
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-76819
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)