Merck
ENA321766179
Enamine
ethyl 2-(ethylamino)benzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
193.25
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 2-(ethylamino)benzoate
Inchi Code
1S/C11H15NO2/c1-3-12-10-8-6-5-7-9(10)11(13)14-4-2/h5-8,12H,3-4H2,1-2H3
InChI Key
VKRBJLSSQUIOHL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-79137
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-79137
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)