Merck
ENA321766143
Enamine
3-azabicyclo[3.3.1]nonan-9-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
141.21
MDL番号:
Iupac Name
3-azabicyclo[3.3.1]nonan-9-ol
Inchi Code
1S/C8H15NO/c10-8-6-2-1-3-7(8)5-9-4-6/h6-10H,1-5H2
InChI Key
MRDRFUVPXXUBMO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-79073
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-79073
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)