Merck
ENA321766096
Enamine
2,3,3-trimethylbutanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
130.19
MDL番号:
mp
48-53
Iupac Name
2,3,3-trimethylbutanoic acid
Inchi Code
1S/C7H14O2/c1-5(6(8)9)7(2,3)4/h5H,1-4H3,(H,8,9)
InChI Key
ILBXYVICWFMUPR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-78988
Melting Point
48-53
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-78988
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)