Merck
ENA321765676
Enamine
N-methyl-1-phenylpiperidin-3-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
190.29
MDL番号:
Iupac Name
N-methyl-1-phenyl-3-piperidinamine
Inchi Code
1S/C12H18N2/c1-13-11-6-5-9-14(10-11)12-7-3-2-4-8-12/h2-4,7-8,11,13H,5-6,9-10H2,1H3
InChI Key
FZPVWLVXLUKASG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-78522
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-78522
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)