Merck
ENA321765197
Enamine
ethyl 2-amino-5-bromo-3-methylbenzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
258.11
MDL番号:
mp
30-33
Iupac Name
ethyl 2-amino-5-bromo-3-methylbenzoate
Inchi Code
1S/C10H12BrNO2/c1-3-14-10(13)8-5-7(11)4-6(2)9(8)12/h4-5H,3,12H2,1-2H3
InChI Key
HJJPKQZMXXGRBW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-77511
Melting Point
30-33
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-77511
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)