Merck
ENA321764959
Enamine
2,2,3,3-tetrafluoropropyl trifluoromethanesulfonate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
264.12
MDL番号:
Iupac Name
2,2,3,3-tetrafluoropropyl trifluoromethanesulfonate
Inchi Code
1S/C4H3F7O3S/c5-2(6)3(7,8)1-14-15(12,13)4(9,10)11/h2H,1H2
InChI Key
OSWSZHMBICDPQH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-77088
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)