Merck
ENA321764900
Enamine
7,8-dimethyl-2,3,4,5-tetrahydro-1-benzoxepin-5-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
190.24
MDL番号:
mp
61.5-62
Iupac Name
7,8-dimethyl-3,4-dihydro-1-benzoxepin-5(2H)-one
Inchi Code
1S/C12H14O2/c1-8-6-10-11(13)4-3-5-14-12(10)7-9(8)2/h6-7H,3-5H2,1-2H3
InChI Key
GTEWXKXDPKAORN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-76998
Melting Point
61.5-62
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-76998