Merck
ENA321764882
Enamine
6-chloro-N-methylpyridine-2-carboxamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
170.6
MDL番号:
Iupac Name
6-chloro-N-methyl-2-pyridinecarboxamide
Inchi Code
1S/C7H7ClN2O/c1-9-7(11)5-3-2-4-6(8)10-5/h2-4H,1H3,(H,9,11)
InChI Key
PZDCYXWZXSTONB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-76303
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-76303
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)