Merck
ENA321764797
Enamine
2-(3-methyl-2,4,5-trioxoimidazolidin-1-yl)acetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
186.12
MDL番号:
mp
191-193
Iupac Name
(3-methyl-2,4,5-trioxo-1-imidazolidinyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C6H6N2O5/c1-7-4(11)5(12)8(6(7)13)2-3(9)10/h2H2,1H3,(H,9,10)
InChI Key
DBEMFGLKJCRBRS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-76207
Melting Point
191-193
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-76207
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)