Merck
ENA321764720
Enamine
octahydroindolizine-2-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
169.22
MDL番号:
Iupac Name
octahydro-2-indolizinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H15NO2/c11-9(12)7-5-8-3-1-2-4-10(8)6-7/h7-8H,1-6H2,(H,11,12)
InChI Key
PTTFWJPLXOUJMB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-76686
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-76686
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)