Merck
ENA321764675
Enamine
4-(2,4,6-trifluorobenzoyl)piperidine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
279.69
MDL番号:
Iupac Name
4-piperidinyl(2,4,6-trifluorophenyl)methanone hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H12F3NO.ClH/c13-8-5-9(14)11(10(15)6-8)12(17)7-1-3-16-4-2-7;/h5-7,16H,1-4H2;1H
InChI Key
UFFKNXPLOXWBBU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-77625
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-77625
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)