Merck
ENA321764520
Enamine
methyl 2-[3-(aminomethyl)phenoxy]acetate hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
231.68
MDL番号:
mp
121-124
Iupac Name
methyl [3-(aminomethyl)phenoxy]acetate hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H13NO3.ClH/c1-13-10(12)7-14-9-4-2-3-8(5-9)6-11;/h2-5H,6-7,11H2,1H3;1H
InChI Key
UQVJNIPBKXUTPJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-76832
Melting Point
121-124
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-76832
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)